Learn More
3-Amino-1-adamantanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10676260 5 g Frasco de vidrio 5 g
10311100 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10676260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435380050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 702-82-9 | C10H17NO | 167.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 702-82-9
Fórmula molecular C10H17NO
Peso molecular (g/mol) 167.25
Número MDL MFCD01821204
Clave InChI DWPIPTNBOVJYAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-1-adamantanol, 3-amino-1-hydroxyadamantane, 1-amino-3-adamantanol, 3-amino-adamantanol, 1-aminoadamantane-3-ol, 3-hydroxy-1-aminoadamantane, 1-amino-3-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3-amino, 3-azanyladamantan-1-ol, 3-hydroxyadamantane amine
PubChem CID 658645
Nombre IUPAC 3-aminoadamantan-1-ol
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-adamantanol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 263°C to 264°C
Color Blanco a amarillo
Análisis elemental 64.77 to 71.55% C, 7.55 to 8.35% N
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.25
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-1-adamantanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.