Learn More
3-amino-1,5-pentanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-1,5-pentanediol |
| CAS | 1117-23-3 |
| Fórmula molecular | C5H13NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NO2/c6-5(1-3-7)2-4-8/h5,7-8H,1-4,6H2 |
| SMILES | NC(CCO)CCO |
| Nombre IUPAC | 3-aminopentano-1,5-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 119.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0946 |