Learn More
3-Amino-1,4-dimetil-5H-pirido[4,3-b]indol Acetato, TRC
Código de producto. 18081010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18081010 10 mg 10 miligramos
17979709 25 mg 25 miligramos
18023420 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18081010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60750010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68808-54-8
Fórmula molecular C13 H13 N3 . C2 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 271.31
Sinónimo 5H-Pyrido[4,3-b]indol-3-amine, 1,4-dimethyl-, acetate (1:1), 5H-Pyrido[4,3-b]indol-3-amine, 1,4-dimethyl-, monoacetate (9CI), 3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole monoacetate, 3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole acetate, Trp-P 1 HOAc, Tryptophan p 1 acetate
Nombre IUPAC ácido acético; 1,4-dimetil-5H-pirido[4,3-b]indol-3-amina
SMILES CC(=O)O.Cc1nc(N)c(C)c2[nH]c3ccccc3c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3.C2H4O2/c1-7-12-11(8(2)15-13(7)14)9-5-3-4-6-10(9)16-12;1-2(3)4/h3-6,16H,1-2H3,(H2,14,15);1H3,(H,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1321
Porcentaje de pureza >95%