Learn More
3-Amino-1-(4-clorofenil)-1H-pirazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424957 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15424957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32252.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
CAS 66000-39-3
Punto de fusión 107°C to 108°C
Fórmula molecular C9H8ClN3
Número MDL MFCD09027932
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 1-4-chlorophenyl pyrazol-3-amine, 1-p-chlorophenyl-3-amino-pyrazole, 1-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
Clave InChI SHCVEWFQFUKSDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C=CC(=N2)N)Cl
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)pirazol-3-amina
Peso molecular (g/mol) 193.634
PubChem CID 13626945
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.64
Porcentaje de pureza 95%