Learn More
(+/-)-3-Amino-1,2-propanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Amino-1,2-propanediol is used in the preparation of iohexol, which is a X-CT non-ionic contrast medium. It acts as a starting material in the production of specialty materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3-amino-1,2-propanodiol se utiliza en la preparación de yodohexol, que es un medio de contraste no iónico para el diagnóstico por TC con rayos X. Actúa como material de partida en la producción de materiales especializados.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol |
| Densidad | 1.186 |
| Punto de ebullición | 264°C to 266°C (739 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 186°C (366°F) |
| Índice de refracción | 1.492 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 1719121 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Miscible with water. |
| Show More |