Learn More
3-amino-1,2-propandiol, TRC
Código de producto. 30308863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30308863 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30308863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6281101G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1,2-propandiol
CAS 616-30-8
Fórmula molecular C3H9NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo (RS)-3-Amino-1,2-propanediol, (±)-3-Amino-1,2-dihydroxypropane, (±)-3-Amino-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-aminopropane, 1-Amino-2,3-dihydroxypropane, 1-Amino-2,3-propanediol, 1-Aminoglycerol, 2,3-Dihydroxypropan-1-amine, 2,3-Dihydroxypropanamine, 2,3-Dihydroxypropylamine, 3-Amino-1,2-dihydroxypropane, 3-Amino-1,2-propanediol, 3-Amino-2-hydroxy-1-propanol, 3-Amino-2-hydroxypropanol, Isoserinol, NSC 67381
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
SMILES NCC(O)CO
Nombre IUPAC 3-aminopropano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 91.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.0633