Learn More
3-amino-1,2,4-triazol (amitrol), TRC
Código de producto. 30341536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341536 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30341536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63338010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amitrole
CAS 61-82-5
Fórmula molecular C2 H4 N4
Cantidad 10 g
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazol-3-amine (9CI), 1H-1,2,4-Triazole, 3-amino- (7CI), s-Triazole, 3-amino- (8CI), (4H-1,2,4-Triazol-3-yl)amine, 1,2,4-Triazol-5-amine, 1H-1,2,4-Triazol-3-ylamine, 1H-1,2,4-Triazolamine, 2,3,5,6-Tetraazabicyclo[2.1.1]hex-1-ene, 2-Amino-1,3,4-triazole, 3,A-T, 3-Amino-1,2,4-triazole, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole, 3-Amino-2H-1,2,4-triazole, 3-Amino-s-triazole, 3-Aminotriazole, 4H-3-Amino-1,2,4-triazole, 5-Amino-1,2,4-triazole, 5-Amino-1H-1,2,4-triazole, A 0432, AT, ATA, ATA (amine), Amerol, Aminotriazole (plant regulator), Amitrol, Amitrol 90, Amitrol T, Amitrole, Amizol, Azaplant, Azolan, Cytrol, Cytrole, ENT 25445, Herbidal total, Herbizole, Maxata, NSC 34809, NSC 7243, TMG, Weedazol
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
SMILES Nc1nc[nH]n1
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol-3-amina
Peso molecular (g/mol) 84.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0436