Learn More
3-Amino-1,2,4-benzotriazina-1-N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-1,2,4-benzotriazine-1-N-oxide |
| CAS | 5424-06-6 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N4 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,2,4-Benzotriazin-3-amine, 1-oxide, 1,2,4-Benzotriazine, 3-amino-, 1-oxide (6CI,7CI,8CI), 1-Oxido-1,2,4-benzotriazin-1-ium-3-amine, 3-Amino-1,2,4-benzotriazine 1-oxide, 4-Desoxytirapazamine, SR 4317, Win 64012, 3-Amino-1,2,4-benzotriazine-1-N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N4O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)11(12)10-7/h1-4H,(H2,8,9,10) |
| SMILES | Nc1nc2ccccc2[n+]([O-])n1 |
| Nombre IUPAC | 1-óxido-1,2,4-benzotriazin-1-io-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 162.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0542 |