Learn More
1,4-dióxido de 3-amino-1,2,4-benzotriazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-1,2,4-benzotriazine-1,4-dioxide |
| CAS | 27314-97-2 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N4 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N4O2/c8-7-9-11(13)6-4-2-1-3-5(6)10(7)12/h1-4H,(H2,8,9) |
| SMILES | Nc1n[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,4-dióxido-1,2,4-benzotriazina-1,4-diio-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 178.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0491 |