Learn More
Clorhidrato de 3-amidinopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434337 5 g 5 g
11424337 1 g 1 g
11444337 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20406.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7356-60-7 | C6H8ClN3 | 157.601 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7356-60-7
Fórmula molecular C6H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 157.601
Número MDL MFCD00054326
Clave InChI MKJPBOVLAZADQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nicotinimidamide hydrochloride, 3-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hydrochloride, nicotinamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, nicotinamidine, hydrochloride, pyridine-3-carbonamidine hydrochloride, pyridine-3-carboxamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboxamidine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hcl
PubChem CID 202042
Nombre IUPAC Piridina-3-carboximidamida; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amidinopyridine hydrochloride
Punto de fusión 187°C to 189°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 97%