Learn More
3-Alfa-Hidroxi, Pravastatina, Sal Sódica, TRC
Código de producto. 17950505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950505 10 mg 10 miligramos
17983205 1 mg 1 miligramo
17973005 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17950505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95231010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81093-43-8
Fórmula molecular C23 H35 O7 . Na
Peso molecular (g/mol) 446.51
Sinónimo (3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-[(1S,2R,3S,8S,8aR)-3-hydroxy-2-methyl-8-[[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] heptanoate, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-β,δ,3-trihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-, sodium salt (1:1), (βR,δR,1S,2R,3S,8S,8aR)-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-β,δ,3-trihydroxy-2-methyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-, monosodium salt, [1S-[1α(βS*,δS*),2α,3β,8β(R*),8aα]]- (9CI), Sodium (βR,δR,1S,2R,3S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-β,δ,3-trihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoate, Pravastatin Related Compound A (USP), 3α-Hydroxy Pravastatin sodium salt, 3α-Hydroxypravastatin sodium salt
Nombre IUPAC sodio; (3R,5R)-7-[(1S,2R,3S,8S,8aR)-3-hidroxi-2-metil-8-[(2S)-2-metilbutanoil]oxi-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalena-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato
SMILES [Na+].CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CC=CC2=C[C@@H](O)[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3a-Hydroxy Pravastatin Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-7-5-6-15-10-19(26)14(3)18(22(15)20)9-8-16(24)11-17(25)12-21(27)28;/h5-6,10,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-9,11-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14+,16+,17+,18-,19+,20-,22-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.228
Porcentaje de pureza >95%