Learn More
3-Alilsalicilaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490328 25 g 25 g
15480328 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53475.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24019-66-7 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 3-alilsalicilaldehído es un intermedio sintético para la síntesis de 3-aminoflavonas. Los flavonoides han sido estudiados por su actividad antiproliferativa y citotoxicidad in vitro. Se utiliza en la preparación de derivados del oxazol y también de benzofuranos 2-sustituidos basados en una matriz de imidazol para su aplicación contra líneas celulares tumorales humanas. Es un reactivo en la síntesis de chalcones nuevos antioxidantes y antimicrobianos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24019-66-7
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.188
Número MDL MFCD00037364
Clave InChI INLWEXRRMUMHKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-allyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-allylsalicylaldehyde, 3-allyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-2-propenyl, salicylaldehyde, 3-allyl, 2-hydroxy-3-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, acmc-209wev, tpc-sk001, 2-hydroxy-3-allylbenzaldehyde
PubChem CID 141062
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-prop-2-enilbenzaldehído
SMILES C=CCC1=CC=CC(=C1O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Allylsalicylaldehyde
Densidad 1.099
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Índice de refracción 1.5645
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%