Learn More
Ácido 3-{[(aliloxi)carbonil]amino}-5-hidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11386895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11386895 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10592594 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386895 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08020DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 916766-99-9
Fórmula molecular C11H11NO5
Peso molecular (g/mol) 237.21
Número MDL MFCD09702421
Clave InChI MYOCYAGTJQROGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-allyloxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-hydroxy-5-prop-2-en-1-yloxy carbonyl amino benzoic acid, allyl 3-carboxy-5-hydroxyphenyl carbamate, 5-hydroxy-3-prop-2-enyloxycarbonylamino benzoic acid, benzoicacid,3-hydroxy-5-2-propen-1-yloxy carbonyl amino, 3-hydroxy-5-prop-2-en-1-yl oxy carbonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-hydroxy-5-2-propen-1-yloxy carbonyl amino
PubChem CID 24229781
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-5-(prop-2-enoxicarbonilamino)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(NC(=O)OCC=C)=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-{[(allyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.21
Porcentaje de pureza 97%