Learn More
3-alil salicilaldehído, TRC
Código de producto. 30328180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328180 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30328180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA575000500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Allyl Salicylaldehyde
CAS 24019-66-7
Fórmula molecular C10 H10 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-(2-propen-1-yl)-, Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-(2-propenyl)- (9CI), Salicylaldehyde, 3-allyl- (8CI), 2-Hydroxy-3-(2-propen-1-yl)benzaldehyde, 3-Allyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Allylsalicylaldehyde, 3-Allyl salicylaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-2-4-8-5-3-6-9(7-11)10(8)12/h2-3,5-7,12H,1,4H2
SMILES Oc1c(CC=C)cccc1C=O
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-prop-2-enilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0681