Learn More
3-Alil-4-hidroxi-5-metoxi-benzaldehído, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Allyl-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde |
| CAS | 20240-58-8 |
| Fórmula molecular | C11H12O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3-methoxy-5-(2-propen-1-yl)benzaldehyde, 2-Allyl-4-formyl-6-methoxyphenol, 3-Allyl-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3-(methyloxy)-5-(2-propen-1-yl)benzaldehyde, 5-Allylvanillin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O3/c1-3-4-9-5-8(7-12)6-10(14-2)11(9)13/h3,5-7,13H,1,4H2,2H3 |
| SMILES | COc1cc(C=O)cc(CC=C)c1O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-metoxi-5-prop-2-enilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 192.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0786 |