Learn More
3-(Acriloxi)propiltrimetoxisilano, 94 %, est. con 100 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane is used to enhance the thermal conductivity of silicone rubber filled with hybrid fillers. It is involved in the synthesis of vinyl and acryalte modified silica nanoparticles by using vinyltrimethoxysilane. Further, it is used as a silane coupling agent involved in the modification of fluorescein isothiocyanate-mesoporous silica nanoparticles with carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3-(acriloxi)propiltrimetoxisilano se utiliza para mejorar la conductividad térmica del caucho de silicona lleno con rellenos híbridos. Participa en la síntesis de nanopartículas de sílice modificada de vinilo y acrilato mediante el uso del viniltrimetoxisilano. Además, se utiliza como agente de acoplamiento del silano que participa en la modificación de nanopartículas de sílice isotiocianato-mesoporosa de fluoresceína con enlaces dobles carbono-carbono.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 95°C to 100°C (3mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane |
| Nombre de nota | stabilized with 100ppm BHT |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 123°C (253°F) |
| Índice de refracción | 1.429 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 1.059 |
| Fórmula lineal | CH2=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3 |
| Número UN | UN1760 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Propenoic acid, 3-(trimethoxysilyl)propylester