Learn More
3-(Acriloxi)propiltrimetoxisilano, 94 %, est. con 100 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309155
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11309155 5 g 5 g
11319155 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11309155
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16400.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4369-14-6 | C9H18O5Si | 234.32 g/mol
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane is used to enhance the thermal conductivity of silicone rubber filled with hybrid fillers. It is involved in the synthesis of vinyl and acryalte modified silica nanoparticles by using vinyltrimethoxysilane. Further, it is used as a silane coupling agent involved in the modification of fluorescein isothiocyanate-mesoporous silica nanoparticles with carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-(acriloxi)propiltrimetoxisilano se utiliza para mejorar la conductividad térmica del caucho de silicona lleno con rellenos híbridos. Participa en la síntesis de nanopartículas de sílice modificada de vinilo y acrilato mediante el uso del viniltrimetoxisilano. Además, se utiliza como agente de acoplamiento del silano que participa en la modificación de nanopartículas de sílice isotiocianato-mesoporosa de fluoresceína con enlaces dobles carbono-carbono.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4369-14-6
Fórmula molecular C9H18O5Si
Peso molecular (g/mol) 234.32
Número MDL MFCD00054803
Clave InChI KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 151204
Nombre IUPAC 3-trimetoxisililpropil prop-2-enoato
SMILES CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 95°C to 100°C (3mmHg)
Nombre del producto químico o material 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Nombre de nota stabilized with 100ppm BHT
Cantidad 5 g
Fórmula lineal CH2=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
Número UN UN1760
Beilstein 2046320
Temperatura de inflamación 123°C (253°F)
Información de solubilidad Miscible with organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.33
Porcentaje de pureza 94%
Índice de refracción 1.429
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.059