Learn More
3-Acetiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10209843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10209843 1 g Frasco de vidrio 1 g
10502981 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10209843 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188020010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1468-83-3 | C6H6OS | 126.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1468-83-3
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.17
Número MDL MFCD00005468
Clave InChI RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
PubChem CID 15116
Nombre IUPAC 1-tiofen-3-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylthiophene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57°C to 61°C
Color Beige a marrón
Punto de ebullición 208°C to 210°C (748.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C4H3S)COCH3
Cantidad 1 g
Beilstein 17,III,452
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales adherentes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Acetylthiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.