Learn More
3-Acetiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428943 250 g 250 g
11408943 10 g 10 g
11418943 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428943 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11078.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1468-83-3 | C6H6OS | 126.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1468-83-3
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.17
Número MDL MFCD00005468
Clave InChI RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
PubChem CID 15116
Nombre IUPAC 1-tiofen-3-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylthiophene
Punto de fusión 58°C to 61°C
Punto de ebullición 208°C to 210°C
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 107241
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 98%