Learn More
Ácido 3-(acetiltio)propiónico, TRC
Código de producto. 30314524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30314524 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30314524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA188835100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-(Acetylthio)propionic Acid
CAS 41345-70-4
Fórmula molecular C5 H8 O3 S
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O3S/c1-4(6)9-3-2-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
SMILES CC(=O)SCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-acetilsulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 148.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0194
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.