Learn More
Ácido 3-(acetiltio)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Acetylthio)propionic Acid |
| CAS | 41345-70-4 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O3 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O3S/c1-4(6)9-3-2-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(=O)SCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-acetilsulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 148.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0194 |