Learn More
3-Acetilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406007 1 g 1 g
15416007 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33206.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33021-53-3 | C11H9NO | 171.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33021-53-3
Fórmula molecular C11H9NO
Peso molecular (g/mol) 171.20
Número MDL MFCD00030698
Clave InChI VMZYRGLKJCRGST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylquinoline, 1-quinolin-3-yl ethanone, ethanone, 1-3-quinolinyl, 1-3-quinolinyl ethanone, 3-quinolylethanone, 3-acetyl-chinolin, methyl quinolinyl ketone, 1-quinolin-3-yl-ethanone, 1-quinolin-3-yl ethan-1-one, s-1-4-cyanophenyl ethanamine hydrochloride form
PubChem CID 5325612
Nombre IUPAC 1-quinolin-3-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Acetylquinoline
Punto de fusión 97°C to 99°C
Punto de ebullición 139°C (4 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 97%