Learn More
3-acetilpirrol, TRC
Código de producto. 30323002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323002 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30323002 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187673100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylpyrrole
CAS 1072-82-8
Fórmula molecular C6H7NO
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethanone, 3-Acetyl-1H-pyrrole, 3-Acetylpyrrole, Methyl Pyrrol-3-yl Ketone, 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethan-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c1-5(8)6-2-3-7-4-6/h2-4,7H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc[nH]c1
Nombre IUPAC 1-(1H-pirrol-3-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 109.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0528