Learn More
3-acetilpirrol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetylpyrrole |
| CAS | 1072-82-8 |
| Fórmula molecular | C6H7NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethanone, 3-Acetyl-1H-pyrrole, 3-Acetylpyrrole, Methyl Pyrrol-3-yl Ketone, 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO/c1-5(8)6-2-3-7-4-6/h2-4,7H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc[nH]c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1H-pirrol-3-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 109.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.0528 |