Learn More
3-acetilpirrol, TRC
Código de producto. 30319608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319608 50 mg 50 miligramos
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30319608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18767350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Acetylpyrrole
CAS 1072-82-8
Fórmula molecular C6H7NO
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethanone, 3-Acetyl-1H-pyrrole, 3-Acetylpyrrole, Methyl Pyrrol-3-yl Ketone, 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethan-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c1-5(8)6-2-3-7-4-6/h2-4,7H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc[nH]c1
Nombre IUPAC 1-(1H-pirrol-3-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 109.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0528
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.