Learn More
3-Acetilpirrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439972 5 g 5 g
11429972 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439972 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12073.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1072-82-8 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-82-8
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00067759
Clave InChI KHHSXHXUQVNBGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl, 1-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 3-acetyl-1h-pyrrole, 3-acetyl pyrrole, pubchem22508, 3-acetyl-1h-pyrroline
PubChem CID 2737793
Nombre IUPAC 1-(1H-pirrol-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CNC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylpyrrole
Punto de fusión 110°C to 114°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 107151
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 97%