Learn More
N-óxido de 3-acetilpiridina, TRC
Código de producto. 30318024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318024 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30318024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18717025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylpyridine N-Oxide
CAS 14188-94-4
Fórmula molecular C7H7NO2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-(1-Oxido-3-pyridinyl)-ethanone, 1-(3-Pyridinyl)-ethanone N-Oxide, Methyl 3-Pyridyl Ketone 1-Oxide, Methyl 3-Pyridyl Ketone N-Oxide, 1-(1-Oxido-3-pyridinyl)ethanone, 1-(1-Oxopyridin-3-yl)ethanone, 3-Acetylpyridine 1-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1
Nombre IUPAC 1-(1-oxidopiridin-1-io-3-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 137.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0477