Learn More
3-Acetilpiridina adenina dinucleótido, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15555986 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15555986 250 mg 250 miligramos
15545986 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15555986 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457682500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-08-8 | C22H28N6O14P2 | 662.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C22H28N6O14P2
Peso molecular (g/mol) 662.44
Número MDL MFCD00078882
Clave InChI KPVQNXLUPNWQHM-RBEMOOQDSA-N
Sinónimo 3-acetylpyridine adenine dinucleotide, acpyad, 3-acetyl nad, 3-acetylpyridine-dpn, 3-acetylpyridine ad, dpn 3-acetylpyridine analog, 3-acetylpyridine analog of dpn, acetylpyridine adenine dinucleotide, acetylpyridine-adenine dinucleotide, 3-acetylpyridineadenine dinucleotide
PubChem CID 123926
SMILES CC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylpyridine adenine dinucleotide
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 89% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-acetilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil [[(2R,3S,4R5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] fosfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 662.45
Porcentaje de pureza 90%