Learn More
3-Acetilpiridina adenina dinucleótido, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetylpyridine adenine dinucleotide |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 89% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Nombre IUPAC | [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-acetilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil [[(2R,3S,4R5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] fosfato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 662.45 |
| Porcentaje de pureza | 90% |