Learn More
3-Acetilpiridona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10080600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10080600 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10090600 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10592534 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10080600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102690100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 350-03-8 | C7H7NO | 121.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 350-03-8
Fórmula molecular C7H7NO
Peso molecular (g/mol) 121.14
Número MDL MFCD00006396
Clave InChI WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 9589
Nombre IUPAC 1-piridin-3-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylpyridine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 12.0°C to 13.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 220.0°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)COCH3
Índice de refracción 1.5320 to 1.5350
Cantidad 10 g
Beilstein 21,279
Índice Merck 15,6189
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in acids,miscible with organic solvents except ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Acetylpyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.