Learn More
3-Acetilpiridona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402377 25 g 25 g
11412377 100 g 100 g
11422377 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14246.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 350-03-8 | C7H7NO | 121.139 g/mol
3-Acetylpyridine used as an intermediate for the synthesis of risedronate sodium, inhibitor of bone resorption. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-acetilpiridina utilizada como intermediario para la síntesis de risedronato sódico, inhibidor de la resorción ósea. También se utiliza en perfumería.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Miscible con agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 350-03-8
Fórmula molecular C7H7NO
Peso molecular (g/mol) 121.139
Número MDL MFCD00006396
Clave InChI WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 9589
Nombre IUPAC 1-piridin-3-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylpyridine
Punto de fusión 12°C to 13°C
Densidad 1.106
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.535
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 107751
Índice Merck 14,6116
Información de solubilidad Soluble in Chloroform. Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.