Learn More
Ácido 3-acetilfenilborónico, TRC
Código de producto. 30309728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309728 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30309728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA188838250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylphenylboronic acid
CAS 204841-19-0
Fórmula molecular C8H9BO3
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (3-acetilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 163.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0645