Learn More
Isotiocianato de 3-acetilfenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378245 5 g 5 g
11368245 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10134.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3125-71-1 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3125-71-1
Fórmula molecular C9H7NOS
Peso molecular (g/mol) 177.221
Número MDL MFCD00041081
Clave InChI RGANVWCPAAIVNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylphenyl isothiocyanate, 1-3-isothiocyanatophenyl ethanone, 3-acetylphenylisothiocyanate, 1-3-isothiocyanato-phenyl-ethanone, 3-acetylbenzenisothiocyanate, acmc-20anak, 3'-isothiocyanatoacetophenone, 3-methylcarbonylphenyl isothiocyanate, 1-3-isothiocyanatophenyl ethanone #, ethanone,1-3-isothiocyanatophenyl
PubChem CID 520515
Nombre IUPAC 1-(3-isotiocianatofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylphenyl isothiocyanate
Punto de fusión ∼24°C
Punto de ebullición 135°C to 136°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.648
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 2803021
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.23
Porcentaje de pureza 97%