Learn More
3-Acetilfenil Etil(metil)carbamato, Mikromol™
Descripción
Etil(metil)carbamato de 3-acetilfenilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate |
| CAS | 855300-09-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate, Des-[3-(1-Dimethylamino)ethyl] 3-Acetylrivastigmine, Rivastigmine Related Compound D (USP), Rivastigmine Tartrate Imp. C (EP), Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. C (EP), Rivastigmine Imp. C (EP), Rivastigmine USP Related Compound D, Rivastigmine USP RC D, Rivastigmine Related Compound D, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity C, Rivastigmine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO3/c1-4-13(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | (3-acetilfenil) N-etil-N-metilcarbamato |
| Mostrar más |