Learn More
3-acetilfenantreno, TRC
Código de producto. 30328639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30328639 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30328639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1880551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylphenanthrene
CAS 2039-76-1
Fórmula molecular C16H12O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(3-Phenanthrenyl)ethanone, 1-(3-Phenanthryl)ethanone, 1-(Phenanthren-3-yl)ethanone, 3-Acetylphenanthrene, Methyl 3-phenanthryl Ketone, NSC 3192, 1-(3-Phenanthrenyl)ethanone
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)14-9-8-13-7-6-12-4-2-3-5-15(12)16(13)10-14/h2-10H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc2ccc3ccccc3c2c1
Nombre IUPAC 1-fenantren-3-iletanona
Peso molecular (g/mol) 220.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0888