Learn More
3-Acetilfenantreno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11944841 5 g Frasco de vidrio 5 g
11954841 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11944841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102640050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2039-76-1 | C16H12O | 220.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2039-76-1
Fórmula molecular C16H12O
Peso molecular (g/mol) 220.27
Clave InChI JKVNPRNAHRHQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylphenanthrene, 1-phenanthren-3-yl ethanone, ethanone, 1-3-phenanthrenyl, 1-3-phenanthryl ethanone, methyl 3-phenanthryl ketone, ketone, methyl 3-phenanthryl, 1-phenanthren-3-yl ethan-1-one, acmc-1clh9, dsstox_cid_29099, dsstox_rid_83318
PubChem CID 74867
Nombre IUPAC 1-fenantren-3-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=CC3=CC=CC=C32)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylphenanthrene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 73.0°C to 76.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Acetylphenanthrene, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.