Learn More
Ácido 3-(acetiloxi)octanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Acetyloxy)octanedioic Acid |
| CAS | 938447-60-0 |
| Fórmula molecular | C6 H5 Cl F N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(Acetyloxy)-octanedioic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClFN/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2 |
| SMILES | Fc1ccc(CCl)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-(clorometil)-2-fluoropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 145.562 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.009 |