Learn More
Éster metílico de 3-(acetiloxi)-5-yodofenol-2',3',4'-tri-O-acetil-beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Acetyloxy)-5-iodophenol-2',3',4'-tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 490028-21-2 |
| Fórmula molecular | C21 H23 I O12 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(Acetyloxy)-5-iodophenyl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23IO12/c1-9(23)29-14-6-13(22)7-15(8-14)33-21-19(32-12(4)26)17(31-11(3)25)16(30-10(2)24)18(34-21)20(27)28-5/h6-8,16-19,21H,1-5H3/t16-,17-,18-,19+,21+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(I)cc(OC(=O)C)c2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(3-acetiloxi-5-yodofenoxi)oxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 594.305 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 594.023 |