Learn More
Ácido 3-(acetiloxi)-17-oxo-estra-1,3,5(10)-trieno-4-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Acetyloxy)-17-oxo-estra-1,3,5(10)-triene-4-acetic Acid |
| CAS | 56931-54-5 |
| Fórmula molecular | C22H26O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26O5/c1-12(23)27-19-7-5-13-14(17(19)11-21(25)26)3-4-16-15(13)9-10-22(2)18(16)6-8-20(22)24/h5,7,15-16,18H,3-4,6,8-11H2,1-2H3,(H,25,26)/t15-,16-,18+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(8R,9S,13S,14S)-3-acetiloxi-13-metil-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-4-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 370.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.178 |