Learn More
Sal de calcio del ácido 3-(acetilmetilamino)-1-propanosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Acetylmethylamino)-1-propanesulfonic Acid Calcium Salt |
| CAS | 233591-26-9 |
| Fórmula molecular | C12H24CaN2O8S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Acamprosate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO4S.Ca/c1-6(8)7(2)4-3-5-12(9,10)11;/h3-5H2,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+2/p-1 |
| SMILES | O=C(N(CCC/[S-](=O)=O/[O])C)C.[Ca+2] |
| Nombre IUPAC | calcio;3-[acetil(metil)amino]propano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 428.54 |