Learn More
3-acetilindol, TRC
Código de producto. 30324208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324208 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30324208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA192228100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylindole
CAS 703-80-0
Fórmula molecular C10H9NO
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-(1H-Indol-3-yl)ethanone, 1-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-one, 3-Acetyl-1H-indole, 3-Acetylindole, 3-Indolyl Methyl Ketone, NSC 47180, NSC 58084
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO/c1-7(12)9-6-11-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC 1-(1H-indol-3-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 159.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0684