Learn More
3-Acetilindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
11493317 25 g 25 g
11483317 5 g 5 g
11403327 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11493317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16221.14
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 703-80-0 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 703-80-0
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD00005626
Clave InChI VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 12802
Nombre IUPAC 1-(1H-indol-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Acetylindole
Punto de fusión 186°C to 192°C
Cantidad 25 g
Beilstein 122579
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.