Learn More
3-Acetilindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483317 5 g 5 g
11493317 25 g 25 g
11403327 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16221.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 703-80-0 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 703-80-0
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD00005626
Clave InChI VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 12802
Nombre IUPAC 1-(1H-indol-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylindole
Punto de fusión 186°C to 192°C
Cantidad 5 g
Beilstein 122579
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%