Learn More
3-Acetilindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10050590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10050590 5 g Frasco de vidrio 5 g
10172460 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10050590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102590050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 703-80-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 703-80-0
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00005626
Clave InChI VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 12802
Nombre IUPAC 1-(1H-indol-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylindole
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 185°C to 191°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 316
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo