Learn More
Éster etílico del ácido 3-(acetiletilamino)-beta-oxo-bencenopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Acetylethylamino)-beta-oxo-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1796965-05-3 |
| Fórmula molecular | C15 H19 N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Zaleplon Impurity 15 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO4/c1-4-16(11(3)17)13-8-6-7-12(9-13)14(18)10-15(19)20-5-2/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)N(CC)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-[3-[acetil(etil)amino]fenil]-3-oxopropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 277.316 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.131 |