Learn More
3-Acetildeoxinivalenol, TRC
Código de producto. 18013720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18013720 5 mg 5 miligramos
18082930 1 mg 1 miligramo
18090910 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18013720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1735055MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50722-38-8
Fórmula molecular C17 H22 O7
Peso molecular (g/mol) 338.35
Sinónimo (3α,7α)-3-(Acetyloxy)-12,13-epoxy-7,15-dihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 3-Acetyldeoxynivalenol, 3α-Acetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON 3-acetate, Dehydronivalenol monoacetate, Deoxynivalenol 3-acetate, Deoxynivalenol monoacetate, Monoacetyldeoxynivalenol, NSC 267036
Nombre IUPAC [(1R,2R,3S,7R,9R,10R,12S)-3-hidroxi-2-(hidroximetil)-1,5-dimetil-4-oxospiro[8-oxatriciclo[7.2.1.02,7]dodec-5-ene-12,2'-oxirano]-10-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@H]1C[C@]2(C)C3(CO3)[C@H]1O[C@H]4C=C(C)C(=O)[C@H](O)[C@@]24CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-deoxynivalenol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1366