Learn More
3-Acetilcumarina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424204 25 g 25 g
11414204 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424204 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12532.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3949-36-8 | C11H8O3 | 188.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3949-36-8
Fórmula molecular C11H8O3
Peso molecular (g/mol) 188.182
Número MDL MFCD00006853
Clave InChI CSPIFKKOBWYOEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylcoumarin, 3-acetyl-2h-chromen-2-one, coumarin, 3-acetyl, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-acetyl, 3-acetyl-2-oxochromene, 3-acetylcoumarine, pubchem8664, maybridge1_000885, prestwick0_000891, prestwick1_000891
PubChem CID 77553
Nombre IUPAC 3-acetilcromon-2-ona
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylcoumarin
Punto de fusión 119°C to 124°C
Cantidad 25 g
Beilstein 143498
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza ≥98%