Learn More
3-acetilbenzofenona, TRC
Código de producto. 30136406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136406 100 mg 100 miligramos
30004624 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA170975100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66067-44-5
Fórmula molecular C15 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 224.25
Sinónimo 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, Ketoprofen Imp. A (EP), 3-Acetylbenzophenone
Nombre IUPAC 1-(3-benzilfenil)etanona
SMILES CC(=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylbenzophenone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0837
Porcentaje de pureza >95%