Learn More
3-Acetylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 10512242 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10512242 5 g Glass bottle 5 g
10384402 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10512242 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 366500050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 586-42-5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00045847
Clave InChI CHZPJUSFUDUEMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyl, 3-acetylbenzoicacid, 3-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-3-carboxylic acid, 3-acetyl benzoic acid, 3-acetyl-benzoic acid, hypnone-m-carboxylic acid, 3-1-oxoethyl benzoic acid, 3-acetylbenzoic acid
PubChem CID 220324
Nombre IUPAC ácido 3-acetilbenzoico
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Acetylbenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 163.0°C to 171.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H8O3
Fórmula lineal CH3COC6H4COOH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Acetylbenzoic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.