Learn More
Ácido 3-acetilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491637 1 g 1 g
11401647 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25616.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 586-42-5 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-42-5
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00045847
Clave InChI CHZPJUSFUDUEMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyl, 3-acetylbenzoicacid, 3-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-3-carboxylic acid, 3-acetyl benzoic acid, 3-acetyl-benzoic acid, hypnone-m-carboxylic acid, 3-1-oxoethyl benzoic acid, 3-acetylbenzoic acid
PubChem CID 220324
Nombre IUPAC ácido 3-acetilbenzoico
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylbenzoic acid
Punto de fusión 162°C to 166°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%